Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-(1-metiletil)pentanonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17913276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17913276 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17913276 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-(1-metiletil)pentanonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
CAS 67775-97-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H26 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP), Verapamil Imp. F (EP), Verapamil USP Related Compound A, Verapamil USP RC A, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound A as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Verapamil Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
SMILES Cl.N#CC(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(CCCNC)C(C)C
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 326.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326,1761 g/mol