Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[[2-(3,4-dimetoxifenil)etil](metil)amino]-2-etilpentanonitrilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[[2-(3,4-dimetoxifenil)etil](metil)amino]-2-etilpentanonitrilo, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride |
| CAS | 190850-49-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H36 N2 O4 . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP), Verapamil Imp. H (EP), (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Verapamil Impurity H as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-7-26(19-27,21-10-12-23(30-4)25(18-21)32-6)14-8-15-28(2)16-13-20-9-11-22(29-3)24(17-20)31-5;/h9-12,17-18H,7-8,13-16H2,1-6H3;1H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.CCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2 |
| Mostrar más |