Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-[2-[[2-(3,4-dimetoxi-fenil)etil](metil)amino]etil]-3-metil-butanonitrilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-[2-[[2-(3,4-dimetoxi-fenil)etil](metil)amino]etil]-3-metil-butanonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride |
| CAS | 1794-55-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H36 N2 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP), Verapamil Imp. I (EP), Verapamil USP Related Compound B, Verapamil USP RC B, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound B as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Verapamil Impurity I as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-2-[2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]etil]-3-metilbutanonitrilo;clorhidrato |
| Mostrar más |