Learn More
Ácido (2RS)-2-[3-(2-metilpropil)fenil]propanoico, Mikromol™
Código de producto. 17942976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17942976 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17942976 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-[3-(2-metilpropil)fenil]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 66622-47-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. A (EP), Ibuprofen Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)Cc1cccc(c1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-(2-metilpropil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 206.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307 g/mol