Learn More
Ácido (2RS)-2-[3-(2,4-dimetilbenzoil)fenil]propanoico, Mikromol™
Código de producto. 18050470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18050470 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18050470 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.23
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-[3-(2,4-dimetilbenzoil)fenil]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 1785759-59-2
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ketoprofen Imp. J (EP), (2RS)-2-[3-(2,4-Dimethylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2C
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-(2,4-dimetilbenzoil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 282.33
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1256 g/mol