Learn More
Ácido (2RS)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanoico, Mikromol™
Código de producto. 30050565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050565 25 mg 25 miligramos
30050329 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050565 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid
CAS 67118-31-4
Nombres de analitos o componentes 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Levetiracetam Imp. A (EP), 1-Pyrrolidineacetic acid, alpha-ethyl-2-oxo-, Levetiracetam Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCC(N1CCCC1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 171.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895 g/mol