Learn More
Ácido (2RS)-2-(2-fluorobifenil-4-il)-2-hidroxipropanoico, Mikromol™
Código de producto. 30050618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050618 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050618 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0727.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-(2-fluorobifenil-4-il)-2-hidroxipropanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
CAS 61466-95-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 F O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP), Flurbiprofen Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
SMILES CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)-2-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 260.26
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0849 g/mol