Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-[2-(dimetilamino)etil]indan-1-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-[2-(dimetilamino)etil]indan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5143-99-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimetindene Maleate Imp. E (EP), Dimetindene Imp. E (EP), (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity E as Hydrochloride, Dimetindene Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15;/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC1Cc2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilamino)etil]-2,3-dihidroinden-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |