Learn More
(2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxi-propilo propionato (monopropionato de ganciclovir), Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxi-propilo propionato (monopropionato de ganciclovir)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ganciclovir Mono-O-propionate |
| CAS | 194159-18-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ganciclovir Mono-O-propionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxy-propyl Propionate, Ganciclovir Monopropionate, Ganciclovir Mono-O-propionate, Ganciclovir Imp. B (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, Ganciclovir Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N5O5/c1-2-8(19)21-4-7(3-18)22-6-17-5-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h5,7,18H,2-4,6H2,1H3,(H3,13,15,16,20) |
| SMILES | CCC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | propanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropilo] |
| Mostrar más |