Learn More
(2RS)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propano-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 17953846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17953846 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17953846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propano-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
CAS 118689-07-9
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 F2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Fluconazole Imp. F (EP), Fluconazole Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2
SMILES OCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 255.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0819 g/mol