Learn More
(2RS)-2-(2,4-Difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-il)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30458707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458707 4 x 25 mg 100 miligramos
17971826 25 mg 25 miligramos
17981116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458707 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-(2,4-Difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-il)propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 89429-59-4
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 F2 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluconazole Imp. A (EP), (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1-(1,2,4-triazol-1-il)-3-(1,2,4-triazol-4-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1041 g/mol