Learn More
(2RS)-2-(2,4-Difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-il)propan-2-ol, LoGiCal
Código de producto. 30458109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458109 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458109 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0235.11
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 89429-59-4
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 F2 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluconazole Imp. A (EP), (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-1-(1,2,4-triazol-1-il)-3-(1,2,4-triazol-4-il)propan-2-ol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306,1041 g/mol