Learn More
Ácido (2RS)-2-(1-metiletil)pentanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-(1-metiletil)pentanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| CAS | 62391-99-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Valproic Acid Imp. C (EP), Valproic Acid USP Related Compound B, Valproic Acid USP RC B, (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid, Valproic Acid Related Compound B, Valproic Acid Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCC(C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-propan-2-ilpentanoico |
| Mostrar más |