Learn More
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-(4-metilfenoxi)propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-(4-metilfenoxi)propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 5790-46-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. R (EP), Bisoprolol Imp. R (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity R, Bisoprolol Impurity R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO2/c1-10(2)14-8-12(15)9-16-13-6-4-11(3)5-7-13/h4-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenoxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |