Learn More
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-[4-(2-metoxietoxi)metilfenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30460890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460890 4 x 25 mg 100 miligramos
17941256 100 mg 100 miligramos
17993856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460890 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-[4-(2-metoxietoxi)metilfenoxi]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol
CAS 1346604-00-9
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H27 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bisoprolol Fumarate Imp. Q (EP), Bisoprolol Imp. Q (EP), (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity Q, Bisoprolol Impurity Q
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s5
Tipo de solución Neat
SMILES COCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metoxietoximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 297.39
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.194 g/mol