Learn More
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-[4-(2-metoxietoxi)metilfenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-[4-(2-metoxietoxi)metilfenoxi]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1346604-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H27 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisoprolol Fumarate Imp. Q (EP), Bisoprolol Imp. Q (EP), (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity Q, Bisoprolol Impurity Q |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s5 |
| SMILES | COCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-metoxietoximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |