Learn More
Ácido (2RS)-(1-hidroxiciclopentil)(fenil)acético, Mikromol™
Código de producto. 30052415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052415 100 mg 100 miligramos
30051719 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052415 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0580.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-(1-hidroxiciclopentil)(fenil)acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 220.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,1099 g/mol