Learn More
[(2RS)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina, Mikromol™
Descripción
[(2RS)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 26116-12-1 |
| Nombres de analitos o componentes | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H16 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP), [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Impurity A, Sulpiride Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCCC1CN |
| Nombre IUPAC | (1-etilpirrolidin-2-il)metanamina |
| Mostrar más |