Learn More
(2RS)-1-(etilamino)-3-[[4-(morfolin-4-il)-1,2,5-tiadiazol-3-il]oxi]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050414 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050414 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0440.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-(etilamino)-3-[[4-(morfolin-4-il)-1,2,5-tiadiazol-3-il]oxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
CAS 2469037-77-0
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H20 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Timolol Maleate Imp I (EP): (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N4O3S/c1-2-12-7-9(16)8-18-11-10(13-19-14-11)15-3-5-17-6-4-15/h9,12,16H,2-8H2,1H3
SMILES CCNCC(O)COc1nsnc1N2CCOCC2
Nombre IUPAC 1-(etilamino)-3-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 288.366
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.126 g/mol