Learn More
(2RS)-1-cloro-3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30049673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049673 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049673 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-cloro-3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 130115-66-1
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Pindolol Imp. F (EP), Pindolol Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-13-10/h1-5,8,13-14H,6-7H2
SMILES OC(CCl)COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 1-cloro-3-(1H-indol-4-iloxi)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 225.67
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0557 g/mol