Learn More
(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 17924036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924036 25 mg 25 miligramos
17920956 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 150194-52-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 Br F2 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. H (EP), Fluconazole Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10BrF2N3O/c12-4-11(18,5-17-7-15-6-16-17)9-2-1-8(13)3-10(9)14/h1-3,6-7,18H,4-5H2
SMILES OC(CBr)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 318.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.9975 g/mol