Learn More
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Metoxietenil]-fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Metoxietenil]-fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 82961-02-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tamoxifen Citrate Imp. F (EP), Tamoxifen Imp. F (EP), (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]phenoxy]-3-[(1methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-9,12,14,16-17H,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | COC=Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-metoxietenil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |