Learn More
Clorhidrato de (2RS)-1-(4-etilfenoxi)-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-1-(4-etilfenoxi)-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 464877-45-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H23 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP), Betaxolol Imp. A (EP), (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-(4-ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Betaxolol Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO2.ClH/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3;/h5-8,11,13,15-16H,4,9-10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-etilfenoxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |