Learn More
(2RS)-1-(4-etenilfenoxi)-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30464262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464262 4 x 25 mg -
30050449 25 mg 25 miligramos
30052474 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464262 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-(4-etenilfenoxi)-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 933468-54-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3/h4-8,11,13,15-16H,1,9-10H2,2-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-etenilfenoxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 235.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1572 g/mol