Learn More
(2RS)-1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30051927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051927 25 mg 25 miligramos
30052507 100 mg 100 miligramos
30457640 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051927 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 62572-94-5
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 253.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1678 g/mol