Learn More
(2RS)-1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 62572-94-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-hidroxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?