Learn More
[(2RS)-1-[4-[(2-Etoxietoxi)metil]fenoxi]-3-isopropilaminopropan-2-ol, Mikromol™
Descripción
[(2RS)-1-[4-[(2-Etoxietoxi)metil]fenoxi]-3-isopropilaminopropan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1346601-75-9 |
| Nombres de analitos o componentes | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H29 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisoprolol Fumarate Imp. N (EP), Bisoprolol Imp. N (EP), [(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H7 |
| SMILES | CCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-etoxietoximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |