Learn More
Clorhidrato de (2RS)-1-[4-(2-butoxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-1-[4-(2-butoxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 2724726-61-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H31 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Betaxolol Hydrochloride Imp. E (EP), Betaxolol Imp. E (EP), (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Betaxolol Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H31NO3.ClH/c1-4-5-11-21-12-10-16-6-8-18(9-7-16)22-14-17(20)13-19-15(2)3;/h6-9,15,17,19-20H,4-5,10-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCOCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-butoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |