Learn More
(2RS)-1-[2-(2-Metoxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30460669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460669 4 x 25 mg -
30050662 25 mg 25 miligramos
30051250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460669 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-[2-(2-Metoxietil)fenoxi]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 163685-38-9
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H25 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoprolol Succinate Imp. E (EP), Metoprolol Tartrate Imp. E (EP), Metoprolol Imp. E (EP), (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity E, Metoprolol Tartrate Impurity E, Metoprolol Impurity E, Metoprolol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-7-5-4-6-13(15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COCCc1ccccc1OCC(O)CNC(C)C
Nombre IUPAC 1-[2-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 267.36
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1834 g/mol