Learn More
(2RS)-1-[(1-metiletil)amino]-3-fenoxipropan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30463780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463780 4 x 25 mg -
30052636 25 mg 25 miligramos
17942266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-1-[(1-metiletil)amino]-3-fenoxipropan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol
CAS 7695-63-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP), Metoprolol Imp. F (EP), (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity F, Metoprolol Tartrate Impurity F, Metoprolol Impurity F, Metoprolol Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenoxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 209.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1416 g/mol