Learn More
(2RS)-1-[(1-metiletil)amino]-3-fenoxipropan-2-ol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-1-[(1-metiletil)amino]-3-fenoxipropan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| CAS | 7695-63-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP), Metoprolol Imp. F (EP), (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity F, Metoprolol Tartrate Impurity F, Metoprolol Impurity F, Metoprolol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenoxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Mostrar más |