Learn More
Clorhidrato de (2RS)-1-[(1,1-dimetiletil)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)oxi]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-1-[(1,1-dimetiletil)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)oxi]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydronaphtalen-1-yl)oxy]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 15148-92-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydronaphtalen-1-yl)oxy]propan-2-ol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[(5,6,7,8-tetrahydronaphtalen-1-yl)oxy]propan-2-ol Hydrochloride, Nadolol Imp. G (EP) as Hydrochloride, Nadolol Impurity G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16;/h6,8,10,14,18-19H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2CCCCc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(terc-butilamino)-3-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-iloxi)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |