Learn More
(2R)-Vildagliptin, TRC
Código de producto. 30011493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011493 10 mg 10 miligramos
30003218 250 mg 250 miligramos
30010174 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV30500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1036959-27-9
Fórmula molecular C17H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2R)-, (2R)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, (R)-Vildagliptin
Nombre IUPAC (2R)-1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@@H]4C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Vildagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1947
Porcentaje de pureza >95%