Learn More
(2R-trans)-5,5-Dimetil-2-[[(fenilacetil)amino]metil]-4-tiazolidinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30386553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386553 5 mg
30372428 1 mg
30385690 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4736855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73184-06-2
Fórmula molecular C15H20N2O3S
Peso molecular (g/mol) 308.4
Sinónimo D-alpha-Benzylpenilloic Acid, (2R,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid
SMILES CC1(C)S[C@H](CNC(=O)Cc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-(((phenylacetyl)amino)methyl)-4-thiazolidinecarboxylic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(21-15)9-16-11(18)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t12-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1195