Learn More
(2R)-Tetrahidro-2-furanmetana cloruro, TRC
Código de producto. 30423789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423789 1 g
30412896 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2935551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7175-80-6
Fórmula molecular C5H11NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 137.61
Sinónimo (R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride, (R)-Tetrahydro-furfurylamine Hydrochloride, (-)-(R)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, (2R)-2-Aminomethyltetrahydrofuran Hydrochloride, (2R)-Tetrahydrofuran-2-methanamine Hydrochloride, (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, (R)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine Hydrochloride, (R)-1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine Hydrochloride, (R)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, [((R)-Tetrahydrofuran-2-yl)methyl]amine Hydrochloride, [(R)-1-(Tetrahydro-furan-2-yl)]-methylamine Hydrochloride, [[(2R)-Tetrahydro-2-furanyl]methyl]amine Hydrochloride
SMILES NC[C@H]1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1