Learn More
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress
Código de producto. 16483878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483878 10 mg 10 miligramos
16462886 25 mg 25 miligramos
16441029 1 mg 1 miligramo
16436607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103641
MedChemExpress (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Forma física Solid
CAS 1391194-67-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (2R)-Octyl-2-HG
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (384.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)[C@H](O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 95.0%