Learn More
(2R)-Metil 3-{[terc-butildimetilsilil)oxi]}-2-metilpropionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-Methyl 3-([tert-Butyl(dimethylsilyl)oxy])-2-methylpropionate |
| CAS | 105859-44-7 |
| Fórmula molecular | C11H24O3Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(10(12)13-5)8-14-15(6,7)11(2,3)4/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](C)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1495 |