Learn More
Ácido (2R)-hidroxifenilacético (ácido (R)-mandélico), Mikromol™
Código de producto. 30052462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052462 100 mg 100 miligramos
30049346 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052462 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0317.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2R)-hidroxifenilacético (ácido (R)-mandélico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Mandelic Acid
CAS 611-71-2
Nombres de analitos o componentes (R)-Mandelic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol