Learn More
(2R)-(-)-Tosilato de glicidilo, TRC
Código de producto. 30240908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240908 25 g 25 g
30240771 10 g 10 g
30240713 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61600025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113826-06-5
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.26
Sinónimo (2R)-2-Oxiranemethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), (-)-Glycidyl Tosylate, (R)-(-)-Oxiran-2-ylmethyl 4-Methylbenzenesulfonate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl Toluene-4-sulfonate;
Nombre IUPAC [(2R)-oxiran-2-il]metil 4-metilbenzonotato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-(-)-Glycidyl Tosylate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0456