Learn More
(2R-cis)-1-[2-(Hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]-2,4(1H,3H)-pirimidinediona, TRC
Código de producto. 30137934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137934 250 mg 250 miligramos
30136335 100 mg 100 miligramos
17994725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL172535250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145986-07-8
Fórmula molecular C8 H10 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 230.24
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0361