Learn More
(2R)-Bornano-10,2-sultam, 99+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712881 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10026343 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 94594-90-8
Número MDL MFCD00066271
Clave InChI DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Sinónimo 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-Bornane-10, 2-sultam
Nombre de nota ≥99% ee
Punto de fusión 181°C to 185°C
Color Incolora
Exceso enantiomérico > 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H17NO2S
Cantidad 1 g
Rotación específica -33
Peso molecular (g/mol) 215.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2R)-Bornane-10,2-sultam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.