Learn More
(+)-(2R,8aS)-(Camforilsulfonil)oxaziridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561711 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10561711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294580010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104322-63-6 | C10H15NO3S | 229.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-(2R, 8aS)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine
Nombre de nota 99+%, (99+% e.e.)
CAS 104322-63-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO3S
Número MDL MFCD00075319
Cantidad 1 g
Fieser 16,61; 17,66
Condición de rotación específica 46.60 (25.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica 46.6
Sinónimo 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Clave InChI GBBJBUGPGFNISJ-SKVWKECBSA-N
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Peso molecular (g/mol) 229.3
PubChem CID 86278372
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.3
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina