Learn More
(2R,6S)-terc-butil 2,6-dimetil-4-oxopiperidina-1-carboxilato, TRC
Código de producto. 30332978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332978 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30332978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB94288010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 1005397-64-7
Fórmula molecular C12H21NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
SMILES C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2R,6S)-2,6-dimetil-4-oxopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 227.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1521