Learn More
(2R,6S)-rel-2,6-Dimetil-4-(2-metil-3-fenilpropil)cloruro de morfolina hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30008329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008329 250 mg 250 miligramos
30007402 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474815250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922734-43-8
Fórmula molecular C16H26ClNO
Peso molecular (g/mol) 283.84
Sinónimo (±)-2,6-cis-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)-morpholine Hydrochloride, Amorolfine EP Impurity C
SMILES Cl.CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO.ClH/c1-13(9-16-7-5-4-6-8-16)10-17-11-14(2)18-15(3)12-17;/h4-8,13-15H,9-12H2,1-3H3;1H/t13?,14-,15+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1703