Learn More
Ácido (2R,6R,7R)- y (2S,6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxílico (Δ -3-Cefaclor), Mikromol™
Descripción
Ácido (2R,6R,7R)- y (2S,6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxílico (Δ -3-Cefaclor)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delta-3-Cefaclor |
| CAS | 152575-13-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Delta-3-Cefaclor |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cefaclor Imp. D (EP), Cefaclor Delta-3 Isomer, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-, Cefaclor Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9-11,14H,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11?,14-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(Cl)C(N2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxílico |
| Mostrar más |