Learn More
(2R,5S)-L-mentol-5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pirimidinil-15N2,13C)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,5S)-L-Menthol-5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl-15N2,13C)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| CAS | 1322623-13-1 |
| Fórmula molecular | C1713CH27N15N2O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R,5S)-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl15N2,13C)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O4S/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)24-16(22)17-25-15(9-26-17)21-7-6-14(19)20-18(21)23/h6-7,10-13,15,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H2,19,20,23)/t11-,12+,13-,15+,17?/m1/s1/i18+1,20+1,21+1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C2O[C@@H](CS2)[15N]3C=CC(=[15N][13C]3=O)N |
| Nombre IUPAC | [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] (5S)-5-(4-amino-2-oxo(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1697 |