Learn More
Ácido (2R,5S,10aS,10bS)-octahidro-10b-hidroxi-5-isobutil-2-isopropil-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pirrolo[2,1-c]pirazina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,5S,10aS,10bS)-Octahydro-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24177-07-9 |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [2R-(2alpha,5alpha,10abeta,10balpha)]-Octahydro-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O6/c1-9(2)8-11-13(20)18-7-5-6-12(18)17(24)19(11)14(21)16(25-17,10(3)4)15(22)23/h9-12,24H,5-8H2,1-4H3,(H,22,23)/t11-,12?,16+,17-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](O[C@@]2(O)C3CCCN3C1=O)(C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,4R,7S)-2-hidroxi-7-(2-metilpropil)-5,8-dioxo-4-propan-2-il-3-oxa-6,9-diazatriciclo[7.3.0.02,6]dodecano-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 354.398 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.179 |