Learn More
(-)-(2R,5S)-1-alil-2,5-dimetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(2R,5S)-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine |
| CAS | 155836-78-5 |
| Fórmula molecular | C9H18N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | CC1CNC(CN1CC=C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,5S)-2,5-dimetil-1-prop-2-enilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 154.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.147 |