missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (2R,5R)-2,5-Hexanodiol, > 99%

Código de producto. 17834641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17834641 5 g 5 g
17824641 10 g 10 g
17844641 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17834641 Proveedor Enzymaster N.º de proveedor 10315

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(2R,5R)-2,5-Hexanodiol con purezas químicas y ópticas muy altas > 99%.

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 99 %

Especificaciones

Punto de fusión 52°C to 54°C
Color Blanco
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 118.17 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Diastereomeric Excess >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.