Learn More
(-)-(2R,5R)-2,5-Dimetilpirrolidina, clorhidrato, 90% (contiene isómero meso), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(2R,5R)-2,5-Dimethylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 70144-18-2 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7-5;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1 |
| Nombre IUPAC | (2R,5R)-2,5-dimetilpirrolidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 135.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0815 |