Learn More
(2R,5R)-1,6-Difenilhexano-2,5-diamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30375435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375435 500 mg
30382324 50 mg
30383567 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD495498500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1247119-31-8
Fórmula molecular C18 H24 N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.3184
Sinónimo 2,5-Hexanediamine, 1,6-diphenyl-, hydrochloride (1:2), (2R,5R)-, (R,R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
Nombre IUPAC (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.N[C@H](CC[C@@H](N)Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2.2ClH/c19-17(13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)14-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14,19-20H2;2*1H/t17-,18-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1473